Learn More
Cloruro de 4-trifluorometil-alfa-toluensulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11451340
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11451340 1 g 1 g
15477575 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11451340 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26395.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 163295-75-8 | Molecular Formula: C8H6ClF3O2S | Molecular Weight: 258.64 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163295-75-8
Fórmula molecular C8H6ClF3O2S
Peso molecular (g/mol) 258.64
Número MDL MFCD01631932
Clave InChI KKBNUPMMAGEQAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl phenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylbenzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzylsulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenyl methyl sulfonyl chloride, 4-chlorosulphonyl methyl benzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethylphenyl methanesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl-phenyl-methanesulfonyl chloride, alpha-chlorosulphonyl-4-trifluoromethyl toluene
PubChem CID 594332
Nombre IUPAC cloruro de [4-(trifluorometil)fenil]metanosulfonilo
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(CS(Cl)(=O)=O)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Trifluoromethyl-alpha-toluenesulfonyl chloride
Punto de fusión 103°C to 105°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.65
Porcentaje de pureza 97%