Learn More
4'-(Trifluorometil)acetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10652115 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
25 GR
5 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10652115 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10042950 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10510984 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10652115 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 214450010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 709-63-7 | C9H7F3O | 188.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 709-63-7
Fórmula molecular C9H7F3O
Peso molecular (g/mol) 188.15
Número MDL MFCD00000401
Clave InChI HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 69731
Nombre IUPAC 1-[4-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 30°C to 33°C
Color Blanco a amarillo
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 79°C to 80°C (8.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3C6H4COCH3
Índice de refracción 1.4604
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.15
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.