Learn More
4'-(Trifluorometilo)acetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11492947
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11492947 5 g 5 g
11402957 25 g 25 g
11412957 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11492947 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15529.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 709-63-7 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 709-63-7
Fórmula molecular C9H7F3O
Peso molecular (g/mol) 188.149
Número MDL MFCD00000401
Clave InChI HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 69731
Nombre IUPAC 1-[4-(trifluorometil)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Punto de fusión 29°C to 35°C
Densidad 0.924
Punto de ebullición 83°C to 85°C (9 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C (183°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.462
Cantidad 5 g
Beilstein 1870425
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.15
Porcentaje de pureza ≥98%