Learn More
4-(Trifluorometil)-3-Ácido Piridincarboxílico, TRC
Código de producto. 17931565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931565 100 mg 100 miligramos
17992105 1 g 1 g
17981775 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17931565 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT792065100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 158063-66-2
Fórmula molecular C7 H4 F3 N O2
Peso molecular (g/mol) 191.11
Sinónimo 4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Trifluoromethylnicotinic acid, 4-Trifluoromethylpyridine-3-carboxylic acid, TFNA
Nombre IUPAC ácido 4-(trifluorometilo)piridina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0194