Learn More
4-Trifluorometil-2(1H)-quinolinona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15408298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15408298 1 g 1 g
15418298 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15408298 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61732.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 25199-84-2 | Molecular Formula: C10H6F3NO | Molecular Weight: 213.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 25199-84-2
Fórmula molecular C10H6F3NO
Peso molecular (g/mol) 213.159
Número MDL MFCD03407380
Clave InChI UUROBWTVZZNDFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-4-trifluoromethyl quinoline, 4-trifluoromethyl quinolin-2-ol, 4-trifluoromethyl-2 1h-quinolinone, 4-trifluoromethyl-1h-quinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl quinolin-2 1h-one, pubchem5867, ksc495g1t, 4-trifluoromethylquinolin-2-one, 4-trifluoromethyl-quinolin-2-ol
PubChem CID 2759347
Nombre IUPAC 4-(Trifluorometil)-1H-quinolina-2-ona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)N2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Trifluoromethyl-2(1H)-quinolinone
Color Blanco
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.16
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido