Learn More
4-(Trifluorometil)-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 13515010 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
13515010 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 13515010 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446490010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS 52222-73-8
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H3F3N2
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylpyrazole, 4-trifluoromethyl pyrazole, 4-trifluoromethyl-1 h-pyrazole, 4-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
Clave InChI KDEJQUNODYXYBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=NN1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)-1H-pirazol
Peso molecular (g/mol) 136.08
PubChem CID 12777795
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.08
Porcentaje de pureza 97%