Learn More
4-Trifluorometilo-1H-pirazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15417337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15417337 1 g 1 g
15427337 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15417337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34396.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 52222-73-8 | C4H3F3N2 | 136.077 g/mol
It is used as pharmaceutical intermediates. The palladium-catalyzed cross-coupling reactions of 5-tributylstannyl-4-fluoro-1H-pyrazole with aryl iodides provided high yields of the corresponding 5-aryl-4-fluoro-1H-pyrazoles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como producto intermedio farmacéutico. A partir de las reacciones de acoplamiento cruzado catalizado por paladio del 5-tributilstanilo-4-fluoro-1H-pirazol con yoduros de arilo, se consiguieron los correspondientes 5-arilo-4-fluoro-1H-pirazoles de alto rendimiento.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes. Almacenar a temperatura ambiente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52222-73-8
Fórmula molecular C4H3F3N2
Peso molecular (g/mol) 136.077
Número MDL MFCD11226572
Clave InChI KDEJQUNODYXYBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylpyrazole, 4-trifluoromethyl pyrazole, 4-trifluoromethyl-1 h-pyrazole, 4-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
PubChem CID 12777795
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)-1H-pirazol
SMILES C1=C(C=NN1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Trifluoromethyl-1H-pyrazole
Punto de fusión 76°C to 78°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.1
Porcentaje de pureza 97%