Learn More
4-(Trifluorometil)-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10785622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10785622 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10785622 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MAY00293DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethyl)-1H-indazole
CAS 1000339-98-9
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C8H5F3N2
Número MDL MFCD09263211
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-trifluoromethyl-1h-indazole, indazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1 2 h-indazole
Clave InChI KCWIWQGNCLKDJZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=C2C=NNC2=CC=C1
Nombre IUPAC 4-(trifluorometilo)-1H-indazol
Peso molecular (g/mol) 186.14
PubChem CID 24729335
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.14