Learn More
Ácido 4'-(trifluorometil)[1,1'-bifenil]-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-(Trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-4-carboxylic Acid |
| CAS | 195457-71-7 |
| Fórmula molecular | C14 H9 F3 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(4-Trifluoromethylphenyl)benzoic Acid, 4'-Trifluoromethylbiphenyl-4-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9F3O2/c15-14(16,17)12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(18)19/h1-8H,(H,18,19) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[4-(trifluorometil)fenil]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 266.215 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.055 |