Learn More
(4-trifluorometoxifenil)tiourea, Mikromol™
Descripción
(4-trifluorometoxifenil)tiourea
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4-Trifluoromethoxyphenyl)thiourea |
| CAS | 142229-74-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (4-Trifluoromethoxyphenyl)thiourea |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C8 H7 F3 N2 O S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiourea, Thiourea, [4-(trifluoromethoxy)phenyl]- (9CI), N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]thiourea, (4-Trifluoromethoxyphenyl)thiourea |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7F3N2OS/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)13-7(12)15/h1-4H,(H3,12,13,15) |
| SMILES | NC(=S)Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| Nombre IUPAC | [4-(trifluorometoxi)fenil]tiourea |
| Mostrar más |