Learn More
Bromuro de 4-trifluorometoxibencilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Trifluoromethoxybenzyl Bromide |
| CAS | 50824-05-0 |
| Fórmula molecular | C8H6BrF3O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 1-Bromomethyl-4-trifluoromethoxybenzene, 4-(Bromomethyl)phenyl Trifluoromethyl Ether, 4-(Trifluoromethoxy)-1-(bromomethyl)-benzene, 4-Trifluoromethoxybenzyl Bromide, p-Trifluoromethoxybenzyl Bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6BrF3O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)13-8(10,11)12/h1-4H,5H2 |
| SMILES | FC(F)(F)OC1=CC=C(CBr)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 1-(bromometil)-4-(trifluorometoxi)benceno |
| Peso molecular (g/mol) | 255.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 253.96 |