Learn More
4-trifluorometoxianilina, Mikromol™
Código de producto. 18071980
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18071980 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 18071980 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1382.01
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-trifluorometoxianilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)aniline
CAS 461-82-5
Nombres de analitos o componentes 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C7 H6 F3 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 4-(Trifluoromethoxy)-benzenamine, (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)amine, 1-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)aniline, 4-(Trifluoromethoxy)benzenamine, 4-Trifluoromethoxybenzeneamine, 4-[(Trifluoromethyl)oxy]aniline, p-(Trifluoromethoxy)aniline, p-Trifluoromethoxyphenylamine, p-Anisidine, alpha,alpha,alpha-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-anisidine, Riluzole Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
SMILES Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
Nombre IUPAC 4-(trifluorometoxi)anilina
Peso molecular (g/mol) 177.12
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 177,0401 g/mol
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.