Learn More
4-(Trifluorometoxi)tiofeno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329455
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329455 1 g 1 g
11339455 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329455 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18674.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 169685-29-4 | C7H5F3OS | 194.171 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 169685-29-4
Fórmula molecular C7H5F3OS
Peso molecular (g/mol) 194.171
Número MDL MFCD00052312
Clave InChI JHVNSRJPBXPZJU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy thiophenol, 4-trifluoromethoxy benzenethiol, 4-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, 4-trifluoromethoxythiophenol, benzenethiol, 4-trifluoromethoxy, pubchem15268, acmc-1bxy9, 4-trifluoromethoxy-thiophenol, p-trifluoromethoxybenzenethiol
PubChem CID 2777360
Nombre IUPAC 4-(trifluorometoxi)bencenotiol
SMILES C1=CC(=CC=C1OC(F)(F)F)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Punto de ebullición 64°C to 66°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.475
Cantidad 1 g
Número UN UN2810
Beilstein 7916918
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.18
Porcentaje de pureza 95%