Learn More
Clorhidrato de 4-(trifluorometoxi)fenilhidrazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11376569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11376569 1 g 1 g
11386569 5 g 5 g
11396569 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11376569 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26180.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 133115-72-7 | C7H8ClF3N2O | 228.60 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 133115-72-7
Fórmula molecular C7H8ClF3N2O
Peso molecular (g/mol) 228.60
Número MDL MFCD00053033
Clave InChI KQXZVSQCMVKMBK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy phenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxy phenyl hydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxyphenylhydrazine hydrochloride, 4-trifluoromethoxy phenylhydrazine hcl, 4-trifluoromethoxyphenyl-hydrazine hcl, 1-4-trifluoromethoxy phenyl hydrazine hydrochloride, p-trifluoromethoxy phenylhydrazine hydrochloride, hydrazine, 4-trifluoromethoxy phenyl-, monohydrochloride
PubChem CID 2777328
Nombre IUPAC [4-(trifluorometoxi)fenil]hidracina; clorhidrato
SMILES Cl.NNC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Punto de fusión ∼225°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.6
Porcentaje de pureza 98%