Learn More
4-(Trifluorometoxi)fenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11489756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489756 1 g 1 g
11499756 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489756 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20267.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 49561-96-8
Fórmula molecular C9H6F3NO
Peso molecular (g/mol) 201.15
Número MDL MFCD00061240
Clave InChI LYFCAROXYJTUQF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy phenylacetonitrile, 2-4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzyl cyanide, 4-trifluoromethoxy benzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-phenyl-acetonitrile, 4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzylcyanide, 1-4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile
PubChem CID 142676
Nombre IUPAC 2-[4-(trifluorometoxi)fenil]acetonitrilo
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(CC#N)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Punto de fusión 28°C to 30°C
Densidad 1.28
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.448
Cantidad 1 g
Número UN UN3439
Beilstein 2643789
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.15
Porcentaje de pureza 98%