Learn More
4-(Trifluorometoxi)fenilacetonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10659224 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
1g; frasco de vidrio
Código de producto.
10659224 1g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10659224 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379390010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
CAS 49561-96-8
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 28°C to 30°C
Color Amarillo
Densidad 1.2800g/mL
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H6F3NO
Fórmula lineal F3COC6H4CH2CN
Índice de refracción 1.4480 to 1.45
Número MDL MFCD00061240
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.28
Sinónimo 4-trifluoromethoxy phenylacetonitrile, 2-4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzyl cyanide, 4-trifluoromethoxy benzyl cyanide, benzeneacetonitrile, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-phenyl-acetonitrile, 4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethoxybenzylcyanide, 1-4-trifluoromethoxy phenyl acetonitrile
Clave InChI LYFCAROXYJTUQF-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)OC1=CC=C(CC#N)C=C1
Nombre IUPAC 2-[4-(trifluorometoxi)fenil]acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 201.15
PubChem CID 142676
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación