Learn More
Ácido 4-(trifluorometoxi)fenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11494077 5 g 5 g
11484077 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11494077 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19512.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 4315-07-5 | C9H6F3O3 | 219.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4315-07-5
Número MDL MFCD00061239
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Punto de fusión 86°C to 88°C
Fórmula molecular C9H6F3O3
Cantidad 5 g
Beilstein 2695336
Sinónimo 4-trifluoromethoxy phenylacetic acid, 2-4-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl acetic acid, 4-trifluoromethoxy phenylaceticacid, 4-trifluoromethoxy-phenyl-acetic acid, 4-trifluoromethoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 4-trifluoromethoxy, maybridge3_006163
Clave InChI ZMTIBXQPXBUWPQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC(=CC=C1CC(=O)O)OC(F)(F)F
Nombre IUPAC Ácido 2-[4-(trifluorometoxi)fenil]acético
Peso molecular (g/mol) 219.14
PubChem CID 2777319
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.