Learn More
Ácido 4-(trifluorometoxi)fenilacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484077
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11484077 1 g 1 g
11494077 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11484077
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A19512.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4315-07-5 | C9H6F3O3 | 219.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4315-07-5
Número MDL MFCD00061239
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Punto de fusión 86°C to 88°C
Fórmula molecular C34H22N8Na2O10S2
Cantidad 1 g
Beilstein 2695336
Sinónimo diamine green b, c.i. direct green 6, disodium salt, pontamine green, dianil green, 2,7-naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-6-2-4'-2-4-hydroxyphenyl diazenyl 1,1'-biphenyl-4-yl diazenyl-3-2-4-nitrophenyl diazenyl-, sodium salt 1:2
Clave InChI LQDBIEHCXRQVQI-LYAINCPBSA-L
SMILES C1=CC(=O)C=CC1=NNC2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)NN=C4C(=CC5=CC(=C(C(=C5C4=O)N)N=NC6=CC=C(C=C6)[N+](=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nombre IUPAC Disodio; 4-amino-3-[(4-nitrofenil)diazenil]-5-oxo-6-[[4-[4-[2-(4-oxociclohexa-2,5-dien-1-ilideno)hidrazinil]fenil]fenil]hidrazinilideno]naftaleno-2,7-disulfonato
Peso molecular (g/mol) 812.70
PubChem CID 44135513
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.15
Porcentaje de pureza 98%