Learn More
Isotiocianato de 4-(trifluorometoxi)fenil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421029 1 g 1 g
15431029 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64013.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 64285-95-6 | C8H4F3NOS | 219.181 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64285-95-6
Fórmula molecular C8H4F3NOS
Peso molecular (g/mol) 219.181
Número MDL MFCD00042412
Clave InChI JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777338
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
Color Incolora
Densidad 1.35 g/mL
Punto de ebullición 215°C to 218°C (literature)
Temperatura de inflamación 107°C (225°F)
Índice de refracción 1.541
Cantidad 1 g
Número UN UN1760
Beilstein 2723939
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo 4-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, acmc-1b5bx, 4-trifluoromethoxyphenyl isothiocyanate, 4-trifluoromethoxyphenyl-isothiocyanate, 4-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido