Learn More
4-(Trifluorometoxi)fenil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10049481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10049481 1 g 1 g
10250065 5 g 5 g
10457442 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10049481 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor TL00411DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 64285-95-6
Fórmula molecular C8H4F3NOS
Peso molecular (g/mol) 219.181
Número MDL MFCD00042412
Clave InChI JKSZUQPHKOPVHF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2777338
Nombre IUPAC 1-isotiocianato-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isothiocyanate
% mín. CAS 97.0
Densidad 1.3500g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula lineal CF3OC6H4NCS
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-trifluoromethoxy phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, benzene,1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, acmc-1b5bx, 4-trifluoromethoxyphenyl isothiocyanate, 4-trifluoromethoxyphenyl-isothiocyanate, 4-trifluoromethoxy benzenisothiocyanate
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.19
Porcentaje de pureza 97%