Learn More
Isocianato de 4-(trifluorometoxi)fenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440501
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440501 1 g 1 g
11450501 5 g 5 g
11349449 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440501 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20033.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 35037-73-1 | C8H4F3NO2 | 203.12 g/mol
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate is used as a synthetic intermediate for medicine
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 4-(trifluorometoxi)fenilo se utiliza como un intermediario sintético para la medicina
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Nota
Sensible a la humedad. Proteger del calor. Almacénese lejos de los agentes oxidantes. Almacénese en un recipiente hermético en condiciones frescas y secas. Almacenénese bajo gas inerte seco. Incompatible con alcoholes, aminas y calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 35037-73-1
Fórmula molecular C8H4F3NO2
Peso molecular (g/mol) 203.12
Número MDL MFCD00035702
Clave InChI LGPKFIGMLPDYEA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy phenylisocyanate, 4-trifluoromethoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy, 1-isocyanato-4-trifluoromethoxy-benzene, p-trifluoromethoxy phenyl isocyanate, isocyanic acid 4-trifluoromethoxy phenyl ester, 4-trifluoromethoxy benzenisocyanate
PubChem CID 92298
Nombre IUPAC 1-isocianato-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=O)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
Punto de fusión -29°C
Densidad 1.346
Punto de ebullición 78°C (22 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 977669
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.12
Porcentaje de pureza 97%