Learn More
4-(trifluorometoxi)fenol, TRC
Código de producto. 30453569
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453569 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30453569 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7908851G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)phenol
CAS 828-27-3
Fórmula molecular C7H5F3O2
Cantidad 1 g
Sinónimo p-(Trifluoromethoxy)phenol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5F3O2/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H
SMILES Oc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
Nombre IUPAC 4-(trifluorometoxi)fenol
Peso molecular (g/mol) 178.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.0242