Learn More
4-(Trifluorometoxi)fenol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11470603
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11470603 25 g 25 g
11450603 1 g 1 g
11460603 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470603 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12695.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 828-27-3
Fórmula molecular C7H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 178.11
Número MDL MFCD00040988
Clave InChI WDRJNKMAZMEYOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy phenol, p-trifluoromethoxy phenol, phenol, 4-trifluoromethoxy, 4-hydroxytrifluoromethoxybenzene, 4-trifluoromethoxy-phenol, 4-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, p-trifluoromethoxyphenol
PubChem CID 70015
Nombre IUPAC 4-(trifluorometoxi)fenol
SMILES OC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)phenol
Punto de fusión 17°C to 18°C
Densidad 1.375
Punto de ebullición 91°C to 92°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C (186°F)
Índice de refracción 1.447
Cantidad 25 g
Número UN UN2810
Beilstein 1945934
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.11
Porcentaje de pureza 98%