Learn More
4-(Trifluorometoxi)fenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10771735 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10771735 5 g Frasco de vidrio 5 g
10572091 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10771735 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 306040050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 828-27-3 | C7H5F3O2 | 178.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 828-27-3
Fórmula molecular C7H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 178.11
Número MDL MFCD00040988
Clave InChI WDRJNKMAZMEYOF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy phenol, p-trifluoromethoxy phenol, phenol, 4-trifluoromethoxy, 4-hydroxytrifluoromethoxybenzene, 4-trifluoromethoxy-phenol, 4-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, p-trifluoromethoxyphenol
PubChem CID 70015
Nombre IUPAC 4-(trifluorometoxi)fenol
SMILES OC1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)phenol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón
Densidad 1.3700g/mL
Punto de ebullición 80.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 86°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3OC6H4OH
Índice de refracción 1.4460 to 1.4480
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido