Learn More
4-(Trifluorometoxi)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10277460 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10277460 1 g Frasco de vidrio 1 g
10456042 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 10277460 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297700010
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
CAS: 93919-56-3 | C8H8F3NO | 191.153 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93919-56-3
Número MDL MFCD00061237
Clave InChI DBGROTRFYBSUTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy benzylamine, 4-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 4-trifluoromethoxybenzylamine, benzenemethanamine, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxybenzylamine, p-trifluoromethoxy benzylamine, 4-trifluoromethoxy benzyl amine, 4-trifluoromethoxy phenyl methylamine
PubChem CID 571846
Nombre IUPAC [4-(trifluorometoxi)fenil]metanamina
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.25g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H8F3NO
Fórmula lineal CF3OC6H4CH2NH2
Índice de refracción 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589nm)
Cantidad 1 g
Peso molecular (g/mol) 191.153
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.15
Porcentaje de pureza ≥96.0%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Conseils de prudence
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.