Learn More
4-(Trifluorometoxi)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11459166
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11459166 25 g 25 g
11359449 1 g 1 g
11449166 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11459166 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18029.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93919-56-3
Fórmula molecular C8H8F3NO
Peso molecular (g/mol) 191.153
Número MDL MFCD00061237
Clave InChI DBGROTRFYBSUTR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy benzylamine, 4-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethoxy phenyl methanamine, 4-trifluoromethoxybenzylamine, benzenemethanamine, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxybenzylamine, p-trifluoromethoxy benzylamine, 4-trifluoromethoxy benzyl amine, 4-trifluoromethoxy phenyl methylamine
PubChem CID 571846
Nombre IUPAC [4-(trifluorometoxi)fenil]metanamina
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)benzylamine
Densidad 1.252
Punto de ebullición 57°C to 60°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Índice de refracción 1.452
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 8200624
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.15
Porcentaje de pureza 97%