Learn More
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)bencilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11375295
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11375295 1 g 1 g
11365295 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11375295 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31927.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65796-00-1
Fórmula molecular C8H6ClF3O
Peso molecular (g/mol) 210.58
Número MDL MFCD00052326
Clave InChI LBMKFQMJURUPKC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy benzyl chloride, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxy benzylchloride, 4-trifluoromethoxybenzyl chloride, benzene, 1-chloromethyl-4-trifluoromethoxy, 4-chloromethyl phenoxy trifluoromethane, pubchem5804, acmc-209ns9, ksc623c1l, p-trifluoromethoxybenzyl chloride
PubChem CID 2777261
Nombre IUPAC 1-(clorometilo)-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)benzyl chloride
Cantidad 1 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.58
Porcentaje de pureza 98%