Learn More
Bromuro de 4-(trifluorometoxi)bencilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10712695 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
2.50 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10712695 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
10297070 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
10702695 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10712695 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 293515000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 50824-05-0
Fórmula molecular C8H6BrF3O
Peso molecular (g/mol) 255.03
Número MDL MFCD00061238
Clave InChI JDNPUJCKXLOHOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxybenzyl bromide, 4-trifluoromethoxy benzylbromide, p-trifluoromethoxy benzyl bromide, alpha-bromo-4-trifluoromethoxy toluene, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-benzyl bromide, 4-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy-benzene
PubChem CID 142785
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 23°C to 24°C
Color Amarillo
Densidad 1.5800g/mL
Punto de ebullición 82°C to 84°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 94°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3OC6H4CH2Br
Índice de refracción 1.4800 to 1.482
Cantidad 500 mg
Gravedad específica 1.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.03
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido o sólido de baja fusión
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación