Learn More
Bromuro de 4-(trifluorometoxi)bencilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11493897 25 g 25 g
11369449 1 g 1 g
11483897 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11493897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18335.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 50824-05-0 | C8H6BrF3O | 255.034 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50824-05-0
Fórmula molecular C8H6BrF3O
Peso molecular (g/mol) 255.034
Número MDL MFCD00061238
Clave InChI JDNPUJCKXLOHOW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy benzyl bromide, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy benzene, 4-trifluoromethoxybenzyl bromide, 4-trifluoromethoxy benzylbromide, p-trifluoromethoxy benzyl bromide, alpha-bromo-4-trifluoromethoxy toluene, benzene, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-benzyl bromide, 4-bromomethyl phenoxy trifluoromethane, 1-bromomethyl-4-trifluoromethoxy-benzene
PubChem CID 142785
Nombre IUPAC 1-(bromometil)-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
Punto de fusión 22°C to 24°C
Densidad 1.594
Punto de ebullición 63°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Índice de refracción 1.48
Cantidad 25 g
Número UN UN3261
Beilstein 2521451
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.04
Porcentaje de pureza 97%