Learn More
Alcohol 4-(trifluorometoxi)bencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoromethoxy)benzyl Alcohol |
| CAS | 1736-74-9 |
| Fórmula molecular | C8H7F3O2 |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 4-(Trifluoromethoxy)-benzenemethanol, p-(Trifluoromethoxy)-benzyl Alcohol, 4-(Trifluoromethoxy)benzenemethanol, [4-(Trifluoromethoxy)phenyl]methanol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7F3O2/c9-8(10,11)13-7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4,12H,5H2 |
| SMILES | OCc1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| Nombre IUPAC | [4-(Trifluorometoxi)fenil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 192.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 192.0398 |