Learn More
Alcohol 4-(trifluorometoxi)bencílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11489516
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11489516 1 g 1 g
11499516 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19250.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1736-74-9
Fórmula molecular C8H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 192.137
Número MDL MFCD00036029
Clave InChI ZLSOZAOCYJDPKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy benzyl alcohol, 4-trifluoromethoxy phenyl methanol, p-trifluoromethoxybenzyl alcohol, 4-trifluoromethoxy benzylalcohol, p-trifluoromethoxybenzylalchol, 4-trifluoromethoxybenzyl alcohol, 4-trifluoromethoxy-phenyl-methanol, benzenemethanol, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy phenyl methan-1-ol
PubChem CID 137184
Nombre IUPAC [4-(Trifluorometoxi)fenil]metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Densidad 1.326
Punto de ebullición 100°C to 102°C (12 mmHg)
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Índice de refracción 1.449
Cantidad 1 g
Beilstein 1950379
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.14
Porcentaje de pureza 97%