Learn More
Cloruro de 4-(trifluorometoxi)benzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10591901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10591901 1 g Frasco de vidrio 1 g
10434545 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10591901 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306350010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 36823-88-8 | C8H4ClF3O2 | 224.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36823-88-8
Fórmula molecular C8H4ClF3O2
Peso molecular (g/mol) 224.56
Número MDL MFCD00052329
Clave InChI ZXKKOFJYPRJFIE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy benzoyl chloride, p-trifluoromethoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy benzene-1-carbonyl chloride, 4-trifluoromethoxy benzoylchloride, 4-trifluoromethoxy-benzoyl chloride, p-trifluoromethoxy benzoyl chloride, acmc-209ip1, ksc495i1f, p-trifluoromethoxybenzoylchloride
PubChem CID 142110
Nombre IUPAC cloruro de 4-(trifluorometoxi)benzoilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)Cl)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)benzoyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Incoloro a rosa
Densidad 1.4200g/mL
Punto de ebullición 55°C to 56°C (2.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 32°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3OC6H4COCl
Índice de refracción 1.4710 to 1.473
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 224.56
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido