Learn More
4-(Trifluorometoxi)benzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11474474
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474474 5 g 5 g
11464474 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11474474 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13124.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 332-25-2
Fórmula molecular C8H4F3NO
Peso molecular (g/mol) 187.121
Número MDL MFCD00039474
Clave InChI XWHIXOMWXCHJPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy benzonitrile, benzonitrile, 4-trifluoromethoxy, p-trifluoromethoxybenzonitrile, p-cyanotrifluoromethoxybenzene, p-trifluoromethoxy benzonitrile, 1-cyano-4-trifluoromethoxy benzene, ncr doxfff, 4-trifluoromethoxy benzenecarbonitrile, pubchem4826, acmc-1coco
PubChem CID 67621
Nombre IUPAC 4-(trifluorometoxi)benzonitrilo
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)benzonitrile
Densidad 1.285
Punto de ebullición 195°C to 196°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.452
Cantidad 5 g
Número UN UN3276
Beilstein 2832939
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.12
Porcentaje de pureza 98%