Learn More
Ácido 4-(trifluorometoxi)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoromethoxy)benzoic Acid |
| CAS | 330-12-1 |
| Fórmula molecular | C8H5F3O3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-anisic Acid, p-(Trifluoromethoxy)benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3O3/c9-8(10,11)14-6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H,12,13) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-(trifluorometoxi)benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 206.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 206.0191 |