Learn More
Ácido 4-(trifluorometoxi)benzoico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10460341 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10460341 1 g Frasco de vidrio 1 GR
1 options
Código de producto. 10460341 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297670010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Nombre de nota 99%
CAS 330-12-1
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 149°C to 153°C
Color Blanco a crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H5F3O3
Fórmula lineal CF3OC6H4CO2H
Número MDL MFCD00002541
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-trifluoromethoxy benzoic acid, p-trifluoromethoxybenzoic acid, 4-trifluoromethoxy-benzoic acid, p-carboxyphenyl trifluoromethyl ether, 4-trifluoromethoxy benzoicacid, benzoic acid, 4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-anisic acid, pubchem4593, acmc-1cp95, ksc225q9l
Clave InChI RATSANVPHHXDCT-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)OC(F)(F)F
Nombre IUPAC ácido 4-(trifluorometoxi)benzoico
Peso molecular (g/mol) 206.12
PubChem CID 67613
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.