Learn More
Ácido 4-(trifluorometoxi)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11490184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490184 5 g 5 g
11624151 - cada uno
11480184 1 g 1 g
11379449 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11490184 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13621.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 330-12-1
Fórmula molecular C8H5F3O3
Peso molecular (g/mol) 206.12
Número MDL MFCD00002541
Clave InChI RATSANVPHHXDCT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy benzoic acid, p-trifluoromethoxybenzoic acid, 4-trifluoromethoxy-benzoic acid, p-carboxyphenyl trifluoromethyl ether, 4-trifluoromethoxy benzoicacid, benzoic acid, 4-trifluoromethoxy, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-anisic acid, pubchem4593, acmc-1cp95, ksc225q9l
PubChem CID 67613
Nombre IUPAC ácido 4-(trifluorometoxi)benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)benzoic acid
Punto de fusión 151°C to 154°C
Cantidad 5 g
Beilstein 977356
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.12
Porcentaje de pureza 97%