Learn More
Ácido 4-(trifluorometoxi)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11440847 25 g 25 g
11420847 1 g 1 g
11430847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23233.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 139301-27-2 | C7H6BF3O3 | 205.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139301-27-2
Fórmula molecular C7H6BF3O3
Peso molecular (g/mol) 205.93
Número MDL MFCD01074648
Clave InChI HUOFUOCSQCYFPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 4-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 4-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl boranediol, p-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 4-trifluoromethoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxy phenylboronicacid
PubChem CID 2734386
Nombre IUPAC ácido [4-(trifluorometoxi)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Punto de fusión ∼120°C to 125°C
Cantidad 25 g
Beilstein 8548201
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.93
Porcentaje de pureza 98%