Learn More
Ácido 4-(trifluorometoxi)bencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11420847 1 g 1 g
11430847 5 g 5 g
11440847 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11420847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23233.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 139301-27-2 | C7H6BF3O3 | 205.93 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139301-27-2
Fórmula molecular C7H6BF3O3
Peso molecular (g/mol) 205.93
Número MDL MFCD01074648
Clave InChI HUOFUOCSQCYFPW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 4-trifluoromethoxyphenylboronic acid, 4-trifluoromethoxy benzeneboronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl boronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl boranediol, p-trifluoromethoxy phenylboronic acid, 4-trifluoromethoxy-phenyl boronic acid, boronic acid, 4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxy phenylboronicacid
PubChem CID 2734386
Nombre IUPAC ácido [4-(trifluorometoxi)fenil]borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid
Punto de fusión ∼120°C to 125°C
Cantidad 1 g
Beilstein 8548201
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.93
Porcentaje de pureza 98%