Learn More
4-(Trifluorometoxi)benzaldehído, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11483424
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11483424 25 g 25 g
11473424 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11483424 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10671.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 659-28-9 | C8H5F3O2 | 190.121 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 659-28-9
Fórmula molecular C8H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 190.121
Número MDL MFCD00041530
Clave InChI XQNVDQZWOBPLQZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy benzaldehyde, p-trifluoromethoxybenzaldehyde, p-trifluoromethoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethoxy, 4-trifluoromethoxy-benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoroanisaldehyde, pubchem1471, acmc-209nsx
PubChem CID 69573
Nombre IUPAC 4-(trifluorometoxi)benzaldehído
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4- (Trifluoromethoxy)benzaldehyde
Densidad 1.331
Punto de ebullición 93°C (27 mmHg)
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.458
Cantidad 25 g
Beilstein 1949135
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.12
Porcentaje de pureza 96%