Learn More
4-(Trifluorometoxi)anisol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11438627
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11438627 5 g 5 g
11448627 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11438627 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19746.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 710-18-9 | C8H7F3O2 | 192.137 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 710-18-9
Fórmula molecular C8H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 192.137
Número MDL MFCD00216942
Clave InChI NOAFZIOGGDPYKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy anisole, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy benzene, p-trifluoromethoxy anisole, 4-trifluoromethoxyanisole, benzene, 1-methoxy-4-trifluoromethoxy, 4-methoxy trifluoromethoxy benzene, hydroquinone methyl trifluoromethyl ether, trifluoro 4-methoxyphenoxy methane, pubchem3570, acmc-1bcz3
PubChem CID 2724973
Nombre IUPAC 1-Metoxi-4-(trifluorometoxi)benceno
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)anisole
Densidad 1.272
Punto de ebullición 163°C to 165°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Índice de refracción 1.432
Cantidad 5 g
Número UN UN1993
Beilstein 2556809
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.14
Porcentaje de pureza ≥98%