Learn More
4-(Trifluorometoxi)anilina, TRC
Código de producto. 30135856
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135856 250 g 250 g
30132861 100 g 100 g
30006378 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135856 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT790700250G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 461-82-5
Fórmula molecular C7 H6 F3 N O
Peso molecular (g/mol) 177.12
Sinónimo 4-(Trifluoromethoxy)-benzenamine, p-Anisidine, α,α,α-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)amine, 1-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)aniline, 4-(Trifluoromethoxy)benzenamine, 4-Trifluoromethoxybenzeneamine, 4-[(Trifluoromethyl)oxy]aniline, p-(Trifluoromethoxy)aniline, p-Trifluoromethoxyphenylamine, α,α,α-Trifluoro-p-anisidine
Nombre IUPAC 4-(trifluorometoxi)anilina
SMILES Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Cantidad 250 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.0401