Learn More
4-(Trifluorometoxi)anilina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10582651 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10582651 25 g Frasco de vidrio 25 g
10165650 2.5 g Frasco de vidrio 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10582651 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 297640250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 461-82-5 | C7H6F3NO | 177.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 461-82-5
Fórmula molecular C7H6F3NO
Peso molecular (g/mol) 177.12
Número MDL MFCD00041314
Clave InChI XUJFOSLZQITUOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoromethoxy aniline, 4-trifluoromethoxy-phenylamine, 4-trifluoromethoxy benzenamine, p-trifluoromethoxyaniline, 4-trifluoroethoxy aniline, benzenamine, 4-trifluoromethoxy, unii-p40l42cvf6, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-anisidine, p-aminotrifluoromethoxybenzene, 4-amino-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole
PubChem CID 600848
Nombre IUPAC 4-(trifluorometoxi)anilina
SMILES C1=CC(=CC=C1N)OC(F)(F)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3100g/mL
Punto de ebullición 83.0°C to 85.0°C (15.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 80°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3OC6H4NH2
Índice de refracción 1.4620 to 1.4640
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-(Trifluoromethoxy)aniline
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.