Learn More
4-(Trifluorometoxi)anilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoromethoxy)aniline |
| Densidad | 1.31 |
| Punto de ebullición | 73°C to 75°C (10 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 81°C (178°F) |
| Olor | Characteristic |
| Índice de refracción | 1.463 |
| Cantidad | 25 g |
| Número UN | UN2810 |
| Beilstein | 2090209 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.13 |
| Show More |