Learn More
4'-(Trifluorometoxi)acetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10321240 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10321240 5 g Frasco de vidrio 5 g
10058369 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10321240 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 306230050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
CAS 85013-98-5
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.15
Número MDL MFCD00042404
Clave InChI MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 4-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 4'-trifluoromethoxyacetophenone, 1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxyacetophenone
PubChem CID 522821
Nombre IUPAC 1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo a marrón
Densidad 1.2780g/mL
Punto de ebullición 100.0°C to 102.0°C
Temperatura de inflamación 87°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3OC6H4COCH3
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.278
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación