Learn More
4'-(Trifluorometoxi)acetofenona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11481648
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11481648 1 g 1 g
11491648 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11481648 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13928.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85013-98-5
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.15
Número MDL MFCD00042404
Clave InChI MOEXTBIPPMLEFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 4-trifluoromethoxy acetophenone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 4'-trifluoromethoxyacetophenone, 1-4-trifluoromethoxy-phenyl-ethanone, ethanone, 1-4-trifluoromethoxy phenyl, 4-trifluoromethoxyacetophenone
PubChem CID 522821
Nombre IUPAC 1-[4-(trifluorometoxi)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=C(OC(F)(F)F)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
Densidad 1.278
Punto de ebullición 47°C to 49°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 87°C (188°F)
Índice de refracción 1.456
Cantidad 1 g
Beilstein 5930486
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 98%