Learn More
Ácido 4-(trifluoroacetilamino)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoroacetylamino)benzoic Acid |
| CAS | 404-26-2 |
| Fórmula molecular | C9H6F3NO3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-[(2,2,2-Trifluoroacetyl)amino]benzoic Acid, p-(Trifluoroacetamido)benzoic Acid, NSC 150503 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6F3NO3/c10-9(11,12)8(16)13-6-3-1-5(2-4-6)7(14)15/h1-4H,(H,13,16)(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 233.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.03 |