Learn More
Ácido 4-(trifluoroacetilamino)benzoico-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Trifluoroacetylamino)benzoic Acid-d4 |
| CAS | 461426-32-4 |
| Fórmula molecular | C9H2D4F3NO3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4-[(2,2,2-Trifluoroacetyl)amino]benzoic Acid-d4, p-(Trifluoroacetamido)benzoic Acid-d4, NSC 150503-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H6F3NO3/c10-9(11,12)8(16)13-6-3-1-5(2-4-6)7(14)15/h1-4H,(H,13,16)(H,14,15)/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(C(=O)O)c([2H])c([2H])c1NC(=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,5,6-tetradeuterio-4-[(2,2,2-trifluoroacetil)amino]benzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 237.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.0551 |