Learn More
4-(Trifluoroacetil)tolueno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11378795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11378795 1 g 1 g
11388795 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11378795 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12424.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 394-59-2 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 394-59-2
Fórmula molecular C9H7F3O
Peso molecular (g/mol) 188.149
Número MDL MFCD00052338
Clave InChI DYILUJUELMWXAL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoroacetyl toluene, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolyl ethanone, 4'-methyl-2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolylethanone, 2,2,2-trifluoro-1-4-methylphenyl ethanone, 2,2,2-trifluoro-4'-methylacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-4-methylphenyl ethan-1-one, 2,2,2-trifluoro-1-p-tolyl-ethanone, 4-trifluoroacetyltoluene, acmc-209j5m
PubChem CID 136237
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-(4-metilfenil)etanona
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoroacetyl)toluene
Punto de ebullición 70°C to 72°C (15 mmHg)
Índice de refracción 1.47
Cantidad 1 g
Beilstein 1870406
Formula Weight (peso de la fórmula) 188.15
Porcentaje de pureza 97%