Learn More
4-Trifluoroacetil-p-fenilendiamina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10192854 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10192854 500 mg Frasco de vidrio 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10192854 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399945000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Trifluoroacetyl-p-phenylenediamine
CAS 53446-90-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 118°C
Color Amarillo a marrón
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H7F3N2O
Fórmula lineal NH2C6H4NHC(O)CF3
Número MDL MFCD00132978
Cantidad 500 mg
Sinónimo 4-trifluoroacetamidoaniline, n-4-aminophenyl-2,2,2-trifluoroacetamide, 4-trifluoroacetamido aniline, 2,2,2-trifluoro-n-4-aminophenyl acetamide, 4-trifluoroacetylaminoaniline, 4-trifluoroacetyl amino aniline, 4-trifluoroacetyl-p-phenylenediamine, n1-trifluoroacetyl benzene-1,4-diamine, n-4-aminophenyl-2,2,2-tris fluoranyl ethanamide
Clave InChI DEXJVEPWTWVUNM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1N)NC(=O)C(F)(F)F
Nombre IUPAC N-(4-aminofenil)-2,2,2-trifluoroacetamida
Peso molecular (g/mol) 204.15
PubChem CID 675087
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Trifluoroacetyl-p-phenylenediamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.