Learn More
Ácido 4-(Trifluoroacetil)benzoico, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308325
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308325 250 mg 250 miligramos
11398315 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308325 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L10242.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 58808-59-6 | C9H5F3O3 | 218.131 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58808-59-6
Fórmula molecular C9H5F3O3
Peso molecular (g/mol) 218.131
Número MDL MFCD00052340
Clave InChI WLTZCRCZDLLXQP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-trifluoroacetyl benzoic acid, 4-2,2,2-trifluoroacetyl benzoic acid, benzoic acid, 4-trifluoroacetyl, 4-2,2,2-trifluoro-acetyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-trifluoroacetyl-9ci, 4-carboxy-a,a,a-trifluoroacetophenone, pubchem13997, acmc-1atst, 4-trifluoroacetylbenzoic acid, labotest-bb lt00454127
PubChem CID 143579
Nombre IUPAC ácido 4-(2,2,2-trifluoroacetil)benzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)C(F)(F)F)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Punto de fusión 177°C to 179°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 2728778
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.13
Porcentaje de pureza ≥97%